Key Documents
616397
Sigma-Aldrich
2-Nitrophenol-3,4,5,6-d4
98 atom % D
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6D4HNO3
Número CAS:
Peso molecular:
143.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
forma
solid
pf
43-45 °C (lit.)
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c(O)c1[2H])[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H/i1D,2D,3D,4D
chave InChI
IQUPABOKLQSFBK-RHQRLBAQSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
215.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
102 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)