Documentos Principais
614297
Sigma-Aldrich
Ammonium-d4 nitrate
98 atom % D
About This Item
Fórmula linear:
ND4NO3
Peso molecular:
84.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352102
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Formulário
solid
p.e.
210 °C (lit.)
pf
169 °C (lit.)
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+]([O-])=O.[2H][N+]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/NO3.H3N/c2-1(3)4;/h;1H3/q-1;/p+1/i/hD4
chave InChI
DVARTQFDIMZBAA-JBISRTOLSA-O
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Flame over circleExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Código de classe de armazenamento
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)