Key Documents
612529
Supelco
Ethylbenzene solution
NMR reference standard, 10% in chloroform-d (99.8 atom % D), TMS 0.01 %, NMR tube size 5 mm × 8 in.
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H10
Número CAS:
Peso molecular:
106.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
NMR reference standard
analytical standard
Nível de qualidade
composição
TMS, 0.01%
concentração
10% in chloroform-d (99.8 atom % D)
técnica(s)
NMR: suitable
tamanho do tubo de RMN
5 mm × 8 in.
formato
single component solution
cadeia de caracteres SMILES
CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H10/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
chave InChI
YNQLUTRBYVCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Características e benefícios
1H sensitivity
Quantidade
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Each pack contains 10 tubes.
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, hearing organs, Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3