Key Documents
609838
Sigma-Aldrich
2,2-Dimethylpropanol-17O
20 atom % 17O
Sinônimo(s):
Neopentyl alcohol-17O
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3CCH217OH
Peso molecular:
89.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
20 atom % 17O
peso molecular
88.36 by atom % calculation (20 atom % 17O)
pb
113-114 °C (lit.)
pf
52-56 °C (lit.)
densidade
0.820 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)C[17OH]
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)4-6/h6H,4H2,1-3H3/i6+1
chave InChI
KPSSIOMAKSHJJG-PTQBSOBMSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)