Documentos Principais
609579
Sigma-Aldrich
4-Chloroaniline-15N
98 atom % 15N
Sinônimo(s):
4-Chlorobenzenamine-15N
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H415NH2
Número CAS:
Peso molecular:
128.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % 15N
Formulário
solid
p.e.
232 °C (lit.)
pf
67-70 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[15NH2]c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C6H6ClN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2/i8+1
chave InChI
QSNSCYSYFYORTR-VJJZLTLGSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
248.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
120.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)