Documentos Principais
609285
Sigma-Aldrich
D-Glucosamine-15N hydrochloride
≥98 atom % 15N, ≥98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H1315NO5 · HCl
Peso molecular:
216.63
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
≥98 atom % 15N
Ensaio
≥98% (CP)
forma
solid
atividade óptica
[α]20/D +72°, c = 1 in H2O
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].[15NH2][C@H]1[C@@H](O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13NO5.ClH/c7-3-5(10)4(9)2(1-8)12-6(3)11;/h2-6,8-11H,1,7H2;1H/t2-,3-,4-,5-,6+;/m1./s1/i7+1;
chave InChI
QKPLRMLTKYXDST-GHYLIYMMSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)