608203
D-(+)-Glicose
99.9 atom % 16O, 99.9 atom % 12C
Sinônimo(s):
Dextrose
About This Item
Produtos recomendados
descrição
13C depleted
18O depleted
pureza isotópica
99.9 atom % 12C
99.9 atom % 16O
Formulário
crystalline powder
atividade óptica
[α]25/D +52.5 to +53°, c = 10 in water + trace NH4OH
pf
150-152 °C (lit.)
solubilidade
H2O: soluble
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
chave InChI
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)