Documentos Principais
608149
Sigma-Aldrich
L-Methionine-(carboxy-13C,methyl-d3)
99 atom % D, 99 atom % 13C
Sinônimo(s):
SILAC Amino Acid
About This Item
Fórmula linear:
CD3SCH2CH2CH(NH2)13CO2H
Peso molecular:
153.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
99 atom % D
Formulário
solid
atividade óptica
[α]25/D +23.1°, c = 1 in 1 M HCl
técnica(s)
protein expression: suitable
pf
284 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])SCC[C@H](N)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1D3,5+1
chave InChI
FFEARJCKVFRZRR-YLXZAIPNSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)