About This Item
Fórmula linear:
H2N13C(=NH)NH13CN
Peso molecular:
86.07
Código UNSPSC:
12352111
ID de substância PubChem:
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
N[13C](=N)N[13C]#N
InChI
1S/C2H4N4/c3-1-6-2(4)5/h(H4,4,5,6)/i1+1,2+1
chave InChI
QGBSISYHAICWAH-ZDOIIHCHSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)