604275
Methyl 4-iodobenzoate-(ring-13C6)
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
I13C6H4-CO2CH3
Peso molecular:
268.00
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
98% (CP)
Formulário
solid
pf
112-116 °C
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)[13c]1[13cH][13cH][13c](I)[13cH][13cH]1
InChI
1S/C8H7IO2/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5H,1H3/i2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
chave InChI
DYUWQWMXZHDZOR-WBJZHHNVSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)