Documentos Principais
601748
Sigma-Aldrich
Neon-22Ne
70 atom %
About This Item
Fórmula linear:
22Ne
Número CAS:
Peso molecular:
21.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142006
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
70 atom %
Ensaio
≥99.5% (Total Neon)
Formulário
gas
Impurezas
<0.5% Total others
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[22Ne]
InChI
1S/Ne/i1+2
chave InChI
GKAOGPIIYCISHV-NJFSPNSNSA-N
Embalagem
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Gas cylinder
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Press. Gas Compr. Gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)