Key Documents
596604
Sigma-Aldrich
Aniline-13C6 hydrochloride
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Benzenamine-1,2,3,4,5,6-13C6, hydrochloride
About This Item
Fórmula linear:
13C6H5NH2·HCl
Número CAS:
Peso molecular:
135.54
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
alteração de massa
M+6
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.N[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C6H7N.ClH/c7-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,7H2;1H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1;
chave InChI
MMCPOSDMTGQNKG-BVNCJLROSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
381.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
194 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)