586765
Aniline-4-13C
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Benzenamine-4-13C
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
p.e.
184 °C (lit.)
pf
-6 °C (lit.)
densidade
1.033 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cc[13cH]cc1
InChI
1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2/i1+1
chave InChI
PAYRUJLWNCNPSJ-OUBTZVSYSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
168.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
76 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)