593834
5-Aminolevulinic acid-3-13C hydrochloride
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
H2NCH2CO13CH2CH2CO2H · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
168.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
ID de substância PubChem:
Produtos recomendados
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensaio
≥99% (CP)
Formulário
solid
pf
156 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+1
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NCC(=O)[13CH2]CC(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3.ClH/c6-3-4(7)1-2-5(8)9;/h1-3,6H2,(H,8,9);1H/i1+1;
chave InChI
ZLHFONARZHCSET-YTBWXGASSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)