Documentos Principais
592587
Sigma-Aldrich
N-(2,4-Dimethylphenyl)formamide
97%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2C6H3NHCHO
Número CAS:
Peso molecular:
149.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
114-118 °C (lit.)
grupo funcional
amide
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)Nc1ccc(C)cc1C
InChI
1S/C9H11NO/c1-7-3-4-9(10-6-11)8(2)5-7/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)
chave InChI
JOFDPSBOUCXJCC-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)