Documentos Principais
592471
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethyl-d6-glycine hydrochloride
99 atom % D
Sinônimo(s):
N-Methylsarcosine-dimethyl-d6 hydrochloride
About This Item
Fórmula linear:
(CD3)2NCH2CO2H · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
145.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % D
Ensaio
98% (CP)
Formulário
solid
p.e.
190-192 °C (lit.)
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
Cl.[2H]C([2H])([2H])N(CC(O)=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H9NO2.ClH/c1-5(2)3-4(6)7;/h3H2,1-2H3,(H,6,7);1H/i1D3,2D3;
chave InChI
FKASAVXZZLJTNX-TXHXQZCNSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)