Documentos Principais
591041
Sigma-Aldrich
Naphthalene-1,2,3,4,9,10-13C6
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
13C6C4H8
Número CAS:
Peso molecular:
134.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
pb
218 °C (lit.)
pf
80-82 °C (lit.)
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
c1cc[13c]2[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]2c1
InChI
1S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8H/i1+1,2+1,5+1,6+1,9+1,10+1
chave InChI
UFWIBTONFRDIAS-TUSAXXEXSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Flam. Sol. 2
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
176.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
80 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)