Documentos Principais
589977
Sigma-Aldrich
Thiosulfate, polymer-bound
macroporous, 16-50 mesh, extent of labeling: 1.5 mmol/g loading
Sinônimo(s):
Benzyltrimethylammonium thiosulfate, polymer-bound
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
Extensão da rotulagem
1.5 mmol/g loading
tamanho de partícula
16-50 mesh
Características e benefícios
This resin has been reported to successfully quench Dess-Martin and Grieco-Dess-Martin periodinane reagents after oxidation step. Also can be used as a scavenger for allyl and benzyl halides.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Parlow, J.J. et al.
Tetrahedron, 55, 6785-6785 (1999)