Key Documents
589942
Sigma-Aldrich
Tetrapropylammonium-15N bromide
98 atom % 15N
About This Item
Fórmula linear:
(CH3CH2CH2)415N+Br -
Número CAS:
Peso molecular:
267.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % 15N
forma
solid
pf
270 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].CCC[15N+](CCC)(CCC)CCC
InChI
1S/C12H28N.BrH/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4;/h5-12H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1/i13+1;
chave InChI
BGQMOFGZRJUORO-IDBRGDLFSA-M
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)