Documentos
589845
Sigma-Aldrich
Boc-Met-OH-1-13C
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-methionine-1-13C, L-Methionine-1-13C, N-t-Boc derivative
About This Item
Fórmula linear:
CH3SCH2CH2CH(NH-Boc)13CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
250.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
forma
solid
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
47-50 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Boc
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
CSCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)[13C](O)=O
InChI
1S/C10H19NO4S/c1-10(2,3)15-9(14)11-7(8(12)13)5-6-16-4/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,11,14)(H,12,13)/t7-/m0/s1/i8+1
chave InChI
IMUSLIHRIYOHEV-BAZIHRRBSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3