Documentos Principais
588539
Sigma-Aldrich
1-Butanol-4,4,4-d3
98 atom % D
Sinônimo(s):
Butyl-4,4,4-d3 alcohol
About This Item
Fórmula linear:
CD3(CH2)3OH
Número CAS:
Peso molecular:
77.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
p.e.
116-118 °C (lit.)
pf
-90 °C (lit.)
densidade
0.843 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])CCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3/i1D3
chave InChI
LRHPLDYGYMQRHN-FIBGUPNXSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
93.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
34 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)