Documentos Principais
587990
Sigma-Aldrich
2,6-Diethylaniline-15N
98 atom % 15N
Sinônimo(s):
2,6-diethyl-Benzenamine-15N
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5)2C6H315NH2
Número CAS:
Peso molecular:
150.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % 15N
pb
243 °C (lit.)
densidade
0.912 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCc1cccc(CC)c1[15NH2]
InChI
1S/C10H15N/c1-3-8-6-5-7-9(4-2)10(8)11/h5-7H,3-4,11H2,1-2H3/i11+1
chave InChI
FOYHNROGBXVLLX-KHWBWMQUSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
239.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
115 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)