Documentos Principais
586641
Sigma-Aldrich
Acrylonitrile-13C3
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Sinônimo(s):
2-Propenenitrile-1,2,3-13C3
About This Item
Fórmula linear:
H213C=13CH13CN
Número CAS:
Peso molecular:
56.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensaio
≥99% (CP)
contém
hydroquinone as stabilizer
p.e.
77 °C (lit.)
pf
-83 °C (lit.)
densidade
0.850 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+3
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[13CH2]=[13CH][13C]#N
InChI
1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2/i1+1,2+1,3+1
chave InChI
NLHHRLWOUZZQLW-VMIGTVKRSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
23.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-4.99 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)