Documentos Principais
578126
Sigma-Aldrich
Acetamide-2,2,2-d3
99 atom % D
Sinônimo(s):
2,2,2-Trideuterioacetamide
About This Item
Fórmula linear:
CD3CONH2
Número CAS:
Peso molecular:
62.09
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % D
Ensaio
99% (CP)
Formulário
solid
p.e.
221 °C (lit.)
pf
78-80 °C (lit.)
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])C(N)=O
InChI
1S/C2H5NO/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)/i1D3
chave InChI
DLFVBJFMPXGRIB-FIBGUPNXSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)