Documentos Principais
576492
Sigma-Aldrich
Tributylphosphine tetrafluoroborate
97%
Sinônimo(s):
Tributylphosphonium tetrafluoroborate, [n-Bu3PH]BF4
About This Item
Fórmula linear:
[CH3(CH2)3]3P · HBF4
Número CAS:
Peso molecular:
290.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
pf
50-53 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
F[B-](F)(F)F.[H][P+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C12H27P.BF4/c1-4-7-10-13(11-8-5-2)12-9-6-3;2-1(3,4)5/h4-12H2,1-3H3;/q;-1/p+1
chave InChI
NCHAZLRRIGGCER-UHFFFAOYSA-O
Descrição geral
May contain approximately 5% of other butyl isomers.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)