557625
Poly(3-cyclohexylthiophene-2,5-diyl)
Sinônimo(s):
P3CHT
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Produtos recomendados
fluorescência
λex 400 nm; λem 544 nm in chloroform
Descrição geral
Poly(3-alkylthiophene)s have been extensively studied for their thermo- and solvatochromism, as well as for applications in field effect transistors. Bulky side groups such as cyclohexyl twist the coplanarity of the polythiophene main chain and shift the emission color to green.
Aplicação
Conducting polymer.
Embalagem
Packaged in glass bottles
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Light-Emitting Polymers
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
557625-1G | 4061826696880 |