Key Documents
556742
Sigma-Aldrich
4-Acetylamino-2-(bis(2-hydroxyethyl)amino)anisole
97%
Sinônimo(s):
3′-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]-4′-methoxyacetamide
About This Item
Fórmula linear:
CH3C(O)NHC6H3(OCH3)N(CH2CH2OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
268.31
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
solid
pf
116-120 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(NC(C)=O)cc1N(CCO)CCO
InChI
1S/C13H20N2O4/c1-10(18)14-11-3-4-13(19-2)12(9-11)15(5-7-16)6-8-17/h3-4,9,16-17H,5-8H2,1-2H3,(H,14,18)
chave InChI
UIQVGOZJVVAPOV-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)