Documentos Principais
556025
Sigma-Aldrich
tert-Butyl methyl succinate
97%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3CO2CCH2CH2CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
188.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.421 (lit.)
p.e.
85-95 °C/20 mmHg (lit.)
densidade
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)CCC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H16O4/c1-9(2,3)13-8(11)6-5-7(10)12-4/h5-6H2,1-4H3
chave InChI
KGLNZUDBQPORRI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
tert-Butyl methyl succinate is an ester. Mixture of its threo- and erythro- isomeric forms were obtained by the addition reaction between tert-butyl alcohol and 4-oxo-but-3-enoate in the presence of lithium tert-butoxide (catalyst).
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Danheiser RL.
Science of Synthesis: Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations, 689-689 (2014)