About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H12N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
240.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
98%
pf
128-130 °C (lit.)
grupo funcional
nitro
cadeia de caracteres SMILES
CCn1c2ccccc2c3cc(ccc13)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H12N2O2/c1-2-15-13-6-4-3-5-11(13)12-9-10(16(17)18)7-8-14(12)15/h3-9H,2H2,1H3
chave InChI
WONHLSYSHMRRGO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
9-Ethyl-3-nitrocarbazole can be prepared from 9-ethyl carbazole via nitration. Its crystals exhibit triclinic crystal system.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Chlorination of carbazole and its derivatives with 1-chlorobenzotriazole.
Bowyer PM, et al.
J. Chem. Soc. Sect. C, 2775-2777 (1971)
Structures of 9-ethyl-3-nitrocarbazole and 1-(9-carbazolyl)-3-(3-nitro-9-carbazolyl) propane.
Chen Z, et al.
Acta Crystallographica Section C, Structural Chemistry, 48(12), 2185-2189 (1992)