Key Documents
553530
Sigma-Aldrich
Octyl-functionalized silica gel
200-400 mesh, extent of labeling: 12% carbon loading
Sinônimo(s):
C8 silica gel
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.22
Extensão da rotulagem
12% carbon loading
área da superfície
500 m2/g
tamanho de partícula
200-400 mesh
tamanho de poro
60 Å pore size
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)