Documentos Principais
553352
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2,3-dimethoxybenzaldehyde
97%
About This Item
Fórmula linear:
BrC6H2(OCH3)2CHO
Número CAS:
Peso molecular:
245.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
81-84 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
bromo
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(Br)cc(C=O)c1OC
InChI
1S/C9H9BrO3/c1-12-8-4-7(10)3-6(5-11)9(8)13-2/h3-5H,1-2H3
chave InChI
RVMWFOFQRYTRHZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
5-Bromo-2,3-dimethoxybenzaldehyde can be prepared by employing 5-bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde as a starting reagent.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
The cyclisation of benzylaminonitriles. Part 7. Regiospecific formation of methoxy-substituted isoquinolin-4-ones using methylthio activating groups.
Gavin JP and Waigh RD.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 3, 503-508 (1990)
Flavonoids syntheses. V. Synthesis of flavonoids with three hydroxy and four methoxy groups and their spectral properties.
Iinuma M, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 35(2), 660-667 (1987)