Documentos Principais
550361
Sigma-Aldrich
6-Bromo-4-chloro-3-formylcoumarin
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H4BrClO3
Número CAS:
Peso molecular:
287.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
pf
163-167 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
bromo
chloro
ester
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)C1=C(Cl)c2cc(Br)ccc2OC1=O
InChI
1S/C10H4BrClO3/c11-5-1-2-8-6(3-5)9(12)7(4-13)10(14)15-8/h1-4H
chave InChI
IODFACUSJKQFGW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)