547980
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]samarium(III)
98%
Sinônimo(s):
1,1,1-Trimethyl-N-(trimethylsilyl)silanamine samarium(III) salt, Tris(1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazanato)samarium
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
solid
adequação da reação
core: samarium
reagent type: catalyst
pf
93-106 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)N([Sm](N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/3C6H18NSi2.Sm/c3*1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h3*1-6H3;/q3*-1;+3
chave InChI
MUFPZLRACJKLCI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Heterobimetallic samarium(III) complexes
- Binuclear lanthanide complexes
Catalyst for:
- Coordination polymerization of renewable butyrolactone-based vinyl monomers
- Intramolecular hydroamination of non-activated alkenes
- Chiral functionalization of isoxazoles
- Enantioselective hydroamination / cyclization
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
36.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2.2 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?