Key Documents
543527
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-6,7-Dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H15NO4 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
273.71
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
pf
280-285 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl.COc1cc2CN[C@@H](Cc2cc1OC)C(O)=O
InChI
1S/C12H15NO4.ClH/c1-16-10-4-7-3-9(12(14)15)13-6-8(7)5-11(10)17-2;/h4-5,9,13H,3,6H2,1-2H3,(H,14,15);1H/t9-;/m0./s1
chave InChI
ROWPWZMWICGKBY-FVGYRXGTSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3