Documentos Principais
538906
Sigma-Aldrich
5-Amino-2-pyridinecarbonitrile
96%
Sinônimo(s):
5-Amino-2-cyanopyridine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H5N3
Número CAS:
Peso molecular:
119.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
pf
148-152 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(nc1)C#N
InChI
1S/C6H5N3/c7-3-6-2-1-5(8)4-9-6/h1-2,4H,8H2
chave InChI
IFOXWHQFTSCNQB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
5-Amino-2-pyridinecarbonitrile (5-Amino-2-cyanopyridine) may be used to synthesize 5-amino-2-pyridine.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
The effect of dye structure on the dyeing and optical properties of dichroic dyes for PVA polarizing film
Chang JB, et al.
Dyes and Pigments, 88.3, 366-371 (2011)