Documentos Principais
536970
Sigma-Aldrich
PAMAM dendrimer solution
50% C₁₂, generation 4, ethylenediamine core, 10 wt. % in methanol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C1390H2784N250O188
Número CAS:
Peso molecular:
26010.54
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Nome do produto
PAMAM-50% C12 dendrimer, ethylenediamine core, generation 4 solution, 10 wt. % in methanol
descrição
50% amino and 50% [N-(2-hydroxydodecyl)] surface groups
Formulário
solution
peso molecular
generation 4
Características
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
concentração
10 wt. % in methanol
Nº de grupos de superfície
64
índice de refração
n20/D 1.345
densidade
0.8 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
forma física
Contains ca. 32 primary amino surface groups and 32 (FlN-(2-hydroxydodecyl) surface groups
Informações legais
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
11 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
536970-5G4061837697753