536512
Poly[2-methoxy-5-(2-ethylhexyloxy)-1,4-phenylenevinylene]
Sinônimo(s):
MEH-PPV
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Band gap: 2.3 eV
fluorescência
λex 493 nm; λem 554 nm in toluene
Energia orbital
HOMO -5.3 eV
LUMO -3 eV
Desempenho do dispositivo OLED
ITO/PEDOT:PSS/MEH-PPV/Al
ITO/PEDOT:PSS/MEH-PPV/PBO/Al
ITO/PEDOT:PSS/MEH-PPV/PBZT/Al
Desempenho do dispositivo OPV
ITO/MEH-PPV/BBL/Al
ITO/MEH-PPV:PC61BM(1:4)/Ca
Mw/Mn
<4
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Filter before application.
- field effect transistors(FET)
- photovoltaic cells
- light emitting diodes(LED)
- sensors for biomedical applications
- photodiodes
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
The development of high-performance conjugated organic molecules and polymers has received widespread attention in industrial and academic research.
Light-Emitting Polymers
Professor Chen (Nankai University, China) and his team explain the strategies behind their recent record-breaking organic solar cells, reaching a power conversion efficiency of 17.3%.