Documentos Principais
532908
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-3-Quinuclidinol hydrochloride
97%
Sinônimo(s):
(R)-(−)-3-Hydroxyquinuclidine hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H13NO · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
163.65
Beilstein:
80123
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]20/D −35°, c = 1 in H2O
pf
344-350 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
Cl.O[C@H]1CN2CC[C@H]1CC2
InChI
1S/C7H13NO.ClH/c9-7-5-8-3-1-6(7)2-4-8;/h6-7,9H,1-5H2;1H/t7-;/m0./s1
chave InChI
OYEJRVVBERZWPD-FJXQXJEOSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)