Key Documents
532797
Sigma-Aldrich
4,4,5,5,6,6,7,7,7-Nonafluoro-1-heptanol
97%
Sinônimo(s):
3-(Perfluorobutyl)propanol
About This Item
Fórmula linear:
CF3(CF2)3(CH2)3OH
Número CAS:
Peso molecular:
278.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.327 (lit.)
pb
163-164 °C (lit.)
densidade
1.528 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H7F9O/c8-4(9,2-1-3-17)5(10,11)6(12,13)7(14,15)16/h17H,1-3H2
chave InChI
OVBNEUIFHDEQHD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
170.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
76.67 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)