Documentos Principais
529559
Sigma-Aldrich
Cerium(III) acetate hydrate
99.99% trace metals basis
About This Item
Fórmula linear:
Ce(CH3CO2)3 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
317.25 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
99.99% trace metals basis
Formulário
powder or crystals
adequação da reação
core: cerium
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
O.CC(=O)O[Ce](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/3C2H4O2.Ce.H2O/c3*1-2(3)4;;/h3*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;;+3;/p-3
chave InChI
AERUOEZHIAYQQL-UHFFFAOYSA-K
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Artigos
Advanced Inorganic Materials for Solid State Lighting
The application of magnetism and magnetic materials pervades our modern civilization in the form of electrical power, communications and information storage.