Documentos Principais
325511
Sigma-Aldrich
Cerium(III) oxalate hydrate
99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Cerium oxalate nonahydrate
About This Item
Fórmula linear:
Ce2(C2O4)3 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
544.29 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
for analytical purposes
Ensaio
99.9% trace metals basis
Formulário
powder
composição
Degree of hydration, ~9
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: cerium
Impurezas
≤2000 mg/kg Total metallic and rare earth impurities (ICP-MS)
cadeia de caracteres SMILES
O.O=C(O[Ce]1OC(=O)C(=O)O1)C(=O)O[Ce]2OC(=O)C(=O)O2
InChI
1S/3C2H2O4.2Ce.H2O/c3*3-1(4)2(5)6;;;/h3*(H,3,4)(H,5,6);;;1H2/q;;;2*+3;/p-6
chave InChI
WSVMKOQJZBJDJB-UHFFFAOYSA-H
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)