Documentos Principais
528137
Sigma-Aldrich
1,5-Dimethyltetralin
Sinônimo(s):
1,2,3,4-Tetrahydro-1,5-dimethylnaphthalene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H16
Número CAS:
Peso molecular:
160.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
índice de refração
n20/D 1.539 (lit.)
p.e.
245-249 °C (lit.)
densidade
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1CCCc2c(C)cccc12
InChI
1S/C12H16/c1-9-5-3-8-12-10(2)6-4-7-11(9)12/h3,5,8,10H,4,6-7H2,1-2H3
chave InChI
BMADLDGHUBLVMQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
1,5-Dimethyltetralin can be prepared from 5-(o-tolyl)-pent-1-ene and 5-(o-tolyl)-pent-2-ene.
Aplicação
1,5-Dimethyltetralin (1,5-DMT) may be employed as a precursor for the preparation of 2,6-naphthalenedicarboxylic acid.
Reactant acting as a hydrogen donor for the conversion of 1-tetralone over HY zeolite
Informações legais
Product of BP Amoco
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Cycloisomerization of 5-(o-tolyl)-pentene over modified zeolite BEA.
Choo DH, et al.
J. Catal., 207(2), 183-193 (2002)