Documentos Principais
524964
Sigma-Aldrich
N-Methylfurfurylamine
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H9NO
Número CAS:
Peso molecular:
111.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.471 (lit.)
p.e.
148-152 °C (lit.)
densidade
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CNCc1ccco1
InChI
1S/C6H9NO/c1-7-5-6-3-2-4-8-6/h2-4,7H,5H2,1H3
chave InChI
DGLIOWSKNOCHEX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
N-Methylfurfurylamine is a secondary amine. It can be prepared by reacting furfural and aqueous trimethylamine.
Aplicação
N-Methylfurfurylamine may be used in the synthesis of cis -α-[2-[(2-furanylmet hyl)methylamino]cyclohexyl]-benzenemethanol.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
105.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
40.6 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Syntheses of 6-substituted purines.
Bullock MW, et al.
Journal of the American Chemical Society, 78(15), 3693-3696 (1956)
An unusual isomerization of a furan-containing compound.
Szmuszkovicz J, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 51(25), 5002-5005 (1986)