510831
Poly(3-octylthiophene-2,5-diyl)
regiorandom
Sinônimo(s):
P3OT
About This Item
Produtos recomendados
peso molecular
average Mn 22,000
average Mw 36,600
cor
red
pf
198-211 °C
solubilidade
chloroform, methylene chloride, toluene, and THF: soluble
fluorescência
λex 419 nm; λem 550 nm in chloroform
Desempenho do dispositivo OPV
ITO/PEDOT:PSS/P3OT:PC61BM (1:2)/LiF/Al
Descrição geral
Aplicação
Rechargeable battery electrodes, electrochromic devices, chemical and optical sensors, light-emitting diodes, microelectrical amplifiers, field-effect transistors and non-linear optical materials.
Características e benefícios
Embalagem
Informações legais
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Light-Emitting Polymers
Polymer Semiconductors for Intrinsically Stretchable Organic Transistors