499579
Magnesium preparation
Highly Reactive Rieke® Metal, suspension, 2.5 g in THF
Sinônimo(s):
Magnesium
Formulário
suspension
adequação da reação
reagent type: reductant
fabricante/nome comercial
Rieke® Metals (Highly Reactive)
concentração
2.5 g in THF
densidade
0.889 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Mg]
InChI
1S/Mg
chave InChI
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Self-heat. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-25.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
-32 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Metal-enhanced organic synthesis via organometallic intermediates is a widely used preparative route for thousands of organic compounds.