Documentos Principais
493155
Sigma-Aldrich
Stearic acid-2,2-d2
98 atom % D
Sinônimo(s):
Octadecanoic acid-2,2-d2
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)15CD2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
286.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Formulário
solid
p.e.
361 °C (lit.)
pf
68-70 °C (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])(CCCCCCCCCCCCCCCC)C(O)=O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)/i17D2
chave InChI
QIQXTHQIDYTFRH-FBCWWBABSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)