Documentos Principais
492310
Sigma-Aldrich
3-Hydroxytetradecanoic acid-2,2,3,4,4-d5
98 atom % D
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)9CD2CD(OH)CD2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
249.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
98% (CP)
Formulário
solid
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
pf
78-80 °C (lit.)
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])(CCCCCCCCCC)C([2H])(O)C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C14H28O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13(15)12-14(16)17/h13,15H,2-12H2,1H3,(H,16,17)/i11D2,12D2,13D
chave InChI
ATRNZOYKSNPPBF-RWKHAKRRSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
J M Del Bas et al.
International journal of obesity (2005), 42(4), 746-754 (2017-11-24)
Gut microbiota have been described as key factors in the pathophysiology of obesity and different components of metabolic syndrome (MetS). The cafeteria diet (CAF)-fed rat is a preclinical model that reproduces most of the alterations found in human MetS by