488550
Chloromethane-d3
99.5 atom % D
Sinônimo(s):
Methyl-d3 chloride
About This Item
Fórmula linear:
CD3Cl
Número CAS:
Peso molecular:
53.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
Produtos recomendados
densidade de vapor
1.74 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
3796 mmHg ( 20 °C)
pureza isotópica
99.5 atom % D
Ensaio
99% (CP)
Formulário
gas
temperatura de autoignição
1169 °F
p.e.
−24.2 °C (lit.)
pf
−97 °C (lit.)
densidade
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])Cl
InChI
1S/CH3Cl/c1-2/h1H3/i1D3
chave InChI
NEHMKBQYUWJMIP-FIBGUPNXSA-N
Embalagem
1 L quantity is packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with brass CGA 110/180 valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 19 psig for 1 L. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Outras notas
We are in the process of phasing-out the CGA 110/170 valves in favor of CGA 110/180 valves. Some stock of cylinders with CGA 110/170 valves may still exist. Please use adapters Z147095-1EA (brass) or Z147125-1EA (stainless steel) to utilize with a CGA 180 regulator.
Produtos recomendados
Stainless steel control valves Z146951 or Z187224
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
válvula de controle
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Flam. Gas 1 - Ozone 1 - Press. Gas Liquefied gas - STOT RE 2 Inhalation
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?