Key Documents
486434
Sigma-Aldrich
Carbon-13C disulfide
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
13CS2
Número CAS:
Peso molecular:
77.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
índice de refração
n20/D 1.627 (lit.)
pb
46 °C (lit.)
pf
−112-−111 °C (lit.)
densidade
1.282 g/mL at 25 °C
aplicação(ões)
environmental
alteração de massa
M+1
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
S=[13C]=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3/i1+1
chave InChI
QGJOPFRUJISHPQ-OUBTZVSYSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-22.0 °F - closed cup - (in analogy to similar products)
Ponto de fulgor (°C)
-30 °C - closed cup - (in analogy to similar products)