Documentos Principais
47946
Sigma-Aldrich
Fmoc-β-Homoleu-OH
≥96.0%
Sinônimo(s):
(S)-3-(Fmoc-amino)-5-methylhexanoic acid, Fmoc-L-β-homoleucine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H25NO4
Número CAS:
Peso molecular:
367.44
Beilstein:
7723942
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
Ensaio
≥96.0%
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C22H25NO4/c1-14(2)11-15(12-21(24)25)23-22(26)27-13-20-18-9-5-3-7-16(18)17-8-4-6-10-19(17)20/h3-10,14-15,20H,11-13H2,1-2H3,(H,23,26)(H,24,25)/t15-/m0/s1
chave InChI
YLVSABQQLLRFIJ-HNNXBMFYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)